Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19448.06EA 130 EUR InStock
L19448.06 L19448.MD L19448.03
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155390
Numéro CAS: 4684-94-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité