Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19586.03 L19586.06 L19586.14
L19586.03EA 29.4 EUR InStock
L19586.03 L19586.06 L19586.14
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Purity: 99+% CAS No.: 52950-18-2 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 119-121° Beilstein Reference: 2693370
Formule: C₈H₇ClO₃
Point de fusion: 119…121 °C
Densité: 1.48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798429
Numéro CAS: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité