5-Bromopyridine-2-carbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19621.06EA 111 EUR InStock
L19621.06 L19621.03
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 95%
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234144
Numéro CAS: 97483-77-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité