5-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19748.06EA 99.4 EUR InStock
L19748.06 L19748.03
5-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
5-Bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160411
Numéro CAS: 39856-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité