Aluminium chlorure, anhydre 99%, en grenailles, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
195780010 195785000
ACRO195780010EA 49.3 EUR InStock
ACRO195780010 ACRO195785000
Aluminium chlorure, anhydre 99%, en grenailles, très pur
Aluminium chloride
Formule: AlCl₃
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194 °C
Densité: 2.44 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to grey Granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité