Acide 2-bromoisonicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19855.06EA 232 EUR InStock
L19855.06 L19855.03
Acide 2-bromoisonicotinique ≥97%
Acide 2-bromoisonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646069
Numéro CAS: 66572-56-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité