Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20050.03EA 130 EUR InStock
L20050.03 L20050.06 L20050.MD
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique ≥97%
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840205
Numéro CAS: 675602-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité