Ammoniaque 28,0 - 30,0% (base NH₃), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9721-15EA 1257.25 EUR InStock
9721-15 9721-05 9721-03 9721-33 9721-01
Ammoniaque 28,0 - 30,0% (base NH₃), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammoniaque
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance (Colorless and free from suspended matter or sediment) Passes Test
Assay (as NH₃) 28.0 - 30.0 %
Color (APHA) ≤5
Specific Gravity at 60°/60°F 0.896 - 0.902
Residue after Ignition ≤0.0020 %
Carbon Dioxide (CO₂) ≤0.002 %
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO₃) ≤2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Sulfate (SO₄) ≤2 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤200.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) ≤3000.0 ppb
Trace Impurities - Barium (Ba) ≤300.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤50 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤200.0 ppb
Heavy Metals (as Pb) ≤500.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤100 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤100.0 ppb
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité