Aluminium chlorure, anhydre 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 186 EUR InStock
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Aluminium chlorure, anhydre 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre pour analyses
Aluminium chloride
Formule: AlCl₃
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194 °C
Densité: 2.44 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité