Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Fournisseur: Cayman Chemical
10007132-1 10007132-10 10007132-25 10007132-5
CAYM10007132-1EA 36.9 EUR InStock
CAYM10007132-1 CAYM10007132-10 CAYM10007132-25 CAYM10007132-5
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité