Carbazamidine monochlorhydrate
Fournisseur: Cayman Chemical
81530-10 81530-100 81530-25 81530-50
CAYM81530-10EA 43.9 EUR InStock
CAYM81530-10 CAYM81530-100 CAYM81530-25 CAYM81530-50
Carbazamidine monochlorhydrate
Aminoguanidine hydrochloride
Formule: CH₇ClN₄
Numéro MDL: MFCD00039074
Numéro CAS: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité