Aluminium chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum chloride
ampouled under argon
44313.14 44313.22
44313.14EA 300 EUR InStock
44313.14 44313.22
Aluminium chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Aluminium chloride
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.44 pH: 2,4 Melting Point: 190°subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formule: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190 °C. (subl.)
Densité: 2.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité