4-Acide arsanilique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10300250EA 87.5 EUR InStock
EHERC10300250
4-Acide arsanilique
4-Acide arsanilique
Formule: C₆H₈AsNO₃
MW: 217,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007819
Numéro CAS: 98-50-0
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité