Acide 4-nitrophénylarsonique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15533000EA 253 EUR InStock
EHERC15533000
Acide 4-nitrophénylarsonique
Acide 4-nitrophénylarsonique
Formule: C₆H₆AsNO₅
MW: 247,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024575
Numéro CAS: 98-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité