Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylarsonique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC16820200EA 85.6 EUR InStock
EHERC16820200
Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylarsonique
Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylarsonique


Formule: C₆H₆AsNO₆
MW: 263,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007112
Numéro CAS: 121-19-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité