Acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque
Synonyms: 2-(Acetylamino)-4-fluorobenzoic acid, N-Acetyl-4-fluoroanthranilic acid
CFF526.2.5 001000-1G 001000-5G
CHMPCFF526.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF526.2.5 FLUO001000-1G FLUO001000-5G
Acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque
Acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque
Formule: C₉H₈FNO₃
MW: 197,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00665891
Numéro CAS: 394-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité