Phénoxyaacétamide
Synonyms: 2-Phenoxyacetamide
001028-10G 001028-25G
FLUO001028-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001028-10G FLUO001028-25G
Phénoxyaacétamide
Phénoxyaacétamide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017140
Numéro CAS: 621-88-5
EINECS: 210-713-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité