3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide
006391-1G 006391-5G 006391-10G
FLUO006391-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006391-1G FLUO006391-5G FLUO006391-10G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Numéro MDL: MFCD00061149
Numéro CAS: 207986-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité