4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
006392-1G 006392-5G 006392-10G
FLUO006392-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006392-1G FLUO006392-5G FLUO006392-10G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Numéro MDL: MFCD00061150
Numéro CAS: 207919-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité