5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
007910-5G 007910-1G
FLUO007910-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007910-5G FLUO007910-1G
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Numéro CAS: 654-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité