5-Hydroxynicotinate de méthyle
Synonyms: Methyl 5-hydroxynicotinate, Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
009282-1G 009282-5G
FLUO009282-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009282-1G FLUO009282-5G
5-Hydroxynicotinate de méthyle
5-Hydroxynicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191521
Numéro CAS: 30766-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité