6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Synonyms: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
011637-100G 011637-25G
FLUO011637-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011637-100G FLUO011637-25G
6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
6-Chloro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006701
Numéro CAS: 4743-17-3
EINECS: 225-255-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité