7-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Synonyms: 7-Nitro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
011830-10G 011830-5G
FLUO011830-10GEA 0 EUR InStock
FLUO011830-10G FLUO011830-5G
7-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
7-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄N₂O₅
MW: 208,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798220
Numéro CAS: 63480-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité