Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Synonyms: 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
013179-1G 013179-5G
FLUO013179-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013179-1G FLUO013179-5G
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840205
Numéro CAS: 675602-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité