6-Aminonicotinate de méthyle
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
013413-5G 013413-1G
FLUO013413-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013413-5G FLUO013413-1G
6-Aminonicotinate de méthyle
6-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797844
Numéro CAS: 36052-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité