6-Chloronicotinate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 6-chloronicotinate
013880-5G 013880-25G
FLUO013880-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013880-5G FLUO013880-25G
6-Chloronicotinate d'éthyle
6-Chloronicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082739
Numéro CAS: 49608-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité