Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
017205-25G 017205-5G
FLUO017205-25GEA 0 EUR InStock
FLUO017205-25G FLUO017205-5G
Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234147
Numéro CAS: 5398-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité