6-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Synonyms: 6-Nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
018904-5G 018904-25G
FLUO018904-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018904-5G FLUO018904-25G
6-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
6-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄N₂O₅
MW: 208,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016919
Numéro CAS: 20829-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité