Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique

Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid

033053-25G 033053-5G
FLUO033053-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033053-25G FLUO033053-5G
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique


Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234149
Numéro CAS: 30766-11-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité