Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique

Synonyms: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid

033257-1G 033257-5G
FLUO033257-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033257-1G FLUO033257-5G
Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique
6-Aminopicolinic acid


Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233711
Numéro CAS: 23628-31-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité