L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-Éthyl-4-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Ethylphenyl)acetylene, 1-Ethyl-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-ethylbenzene, (4-Ethylphenyl)ethyne
E0749-25G E0749-5G
TCIAE0749-25GEA 429 EUR InStock
TCIAE0749-25G TCIAE0749-5G
1-Éthyl-4-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Éthyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173887
Numéro CAS: 40307-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60da93f749d8b88a76d0695132ef973dcdca3739&vid=60da93f749d8b88a76d0695132ef973dcdca3739&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité