5-Hydroxynicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0841-1G H0841-25G H0841-5G
TCIAH0841-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAH0841-1G TCIAH0841-25G TCIAH0841-5G
5-Hydroxynicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Hydroxynicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00191521
Numéro CAS: 30766-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1036875bbc12d524975b5f0972c328ffb2da7845&vid=1036875bbc12d524975b5f0972c328ffb2da7845&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 195.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité