Anthrone, poudre jaune foncé
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0210069125EA 122 EUR InStock
ICNA0210069125 ICNA0210069110 ICNA0210069180
Anthrone, poudre jaune foncé
Anthrone
Anthrone is a tricyclic aromatic hydrocarbon.
It is used to determine hydrocarbons using a colorimetric method. It helps to estimate carbohydrates in yeast and plant extracts.
Soluble in ethyl acetate.
Attention: Protect from air oxidation
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité