Ammoniaque 3 mol/l (3 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
03274.3000 03274.4000 03274.5020
KRAF03274.3000EA 146 EUR InStock
KRAF03274.3000 KRAF03274.4000 KRAF03274.5020
Ammoniaque 3 mol/l (3 N)
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité