Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide phosphinique 50%, Supelco®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.04633.0500EA 318 EUR InStock
1.04633.9999 1.04633.0500
Acide phosphinique 50%, Supelco®
Acide phosphinique


Formule: H₃O₂P
MW: 66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183592
Numéro CAS: 6303-21-5
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 108 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 30 hPa (20 °C)
Density 1.21 - 1.26 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité