Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl cyanure, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00258.0025EA 113 EUR InStock
8.00258.0025
Allyl cyanure, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanure


Formule: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001962
Numéro CAS: 109-75-1
ADR: 3 (6.1),III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -87 °C
Molar Mass 67.09 g/mol
Boiling Point 116 - 121 °C
Flash Point 23 °C
Refractive Index 1.405 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 455 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité