Chlorure d'acryloyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00826.0100 8.00826.0500
8.00826.0100EA 113 EUR InStock
8.00826.0100 8.00826.0500
Chlorure d'acryloyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Acryloyl chloride
Formule: C₃H₃ClO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000731
Numéro CAS: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
ONU: 3488
ADR: 6.1 (3, 8),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 90.5 g/mol
Boiling Point 74 - 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106.6 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité