Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-2-thiazoline

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.01313.0050EA 380 EUR InStock
8.01313.9999 8.01313.0050
2-Amino-2-thiazoline
2-Amino-2-thiazoline


Formule: C₃H₆N₂S
MW: 102,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005313
Numéro CAS: 1779-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 76 - 79 °C
Molar Mass 102.16 g/mol
Hill Formula C3H6N2S


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité