Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01417.0250EA 37.7 EUR InStock
8.01417.0250 8.01417.9050 8.01417.9999 8.01417.9025
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium, Sigma-Aldrich®
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Formule: C₂H₈N₄O₃
MW: 136,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012949
Numéro CAS: 2582-30-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 5 g/l (20 °C)
Melting Point 125 °C decomposes
Molar Mass 136.11 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 8.9 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 245 °C
Synonyms Aminoguanidine bicarbonate
Hill Formula C2H8N4O3
Chemical Formula CH6N4 * H2CO3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité