1-Butoxy-2,3-époxypropane
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: BGEButoxymethyl oxiraneAraldite RD-1
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01553.0250EA 33.6 EUR InStock
8.01553.9999 8.01553.0250
1-Butoxy-2,3-époxypropane
1-Butoxy-2,3-époxypropane
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005145
Numéro CAS: 2426-08-6
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 163 - 165 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité