Cyclohex-1,4-ylenediméthanol
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01610.0250EA 44.5 EUR InStock
8.01610.0250 8.01610.9050 8.01610.9999
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001512
Numéro CAS: 105-08-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 34.6 °C
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 160 °C DIN 51758
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4.2 (250 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C DIN 51794
Synonyms 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
Hill Formula C8H16O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité