L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3,4-Dihydro-2H-pyranne, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ200
8.02971.0100 8.02971.0250
8.02971.0100EA 36.9 EUR InStock
8.02971.0100 8.02971.0250
3,4-Dihydro-2H-pyranne, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydro-2H-pyranne
Formule: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006558
Numéro CAS: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
ONU: 2376
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 84.12 g/mol
Boiling Point 89 °C
Vapor Pressure 120 hPa (20 °C)
Flash Point -9 °C
Refractive Index 1.441 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 13.8 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité