(±)-Oxyde de styrène, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Styrene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03202.0250 8.03202.9025 8.03202.0025
8.03202.0250EA 65.2 EUR InStock
8.03202.0250 8.03202.9025 8.03202.0025
(±)-Oxyde de styrène, Sigma-Aldrich®
(±)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005121
Numéro CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 193 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 74 °C
Refractive Index 1.5338 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 22 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 498 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité