1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03600.0250EA 49.4 EUR InStock
8.03600.9999 8.03600.0250
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆Br₂N₂O₂
MW: 285,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003189
Numéro CAS: 77-48-5
ONU: 3084
ADR: 8 (5.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 186.0 - 192.0 °C
Molar Mass 285.92 g/mol
Flash Point 155.0 °C
Density 1.00 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 550 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité