Hydantoïne, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Imidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04511.0100 8.04511.0500
8.04511.0100EA 28.5 EUR InStock
8.04511.0100 8.04511.0500
Hydantoïne, Sigma-Aldrich®
Hydantoïne
Formule: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005259
Numéro CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 219 - 222 °C
Molar Mass 100.08 g/mol
Synonyms 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
Hill Formula C3H4N2O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité