Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Ethyl mandelate, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.06912.0100EA 81 EUR InStock
8.06912.9999 8.06912.0100
(±)-Ethyl mandelate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl mandelate


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004494
Numéro CAS: 774-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 180.2 g/mol
Boiling Point 253 - 255 °C
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.5136 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité