L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Palladium 10% on activated carbon hydrogenation_catalyst_oxidised, zS, unreduced, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
MQ200
8.07104.0010 8.07104.0005
8.07104.0010EA 312 EUR InStock
8.07104.0010 8.07104.0005
Palladium 10% on activated carbon hydrogenation_catalyst_oxidised, zS, unreduced, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 460 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité