Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zirconium (IV) acétylacétonate, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention
Synonyms: Zirconium(IV) 2,4-pentanedionateTétrakis(2,4-pentanedionato-O,O')zirconium (IV)

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08915.0100EA 81 EUR InStock
8.08915.0100 8.08915.9999
Zirconium (IV) acétylacétonate, Sigma-Aldrich®
Tétrakis(2,4-pentanedionato-O,O')zirconium (IV)


Formule: C₂₀H₂₈O₈Zr
MW: 487,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000036
Numéro CAS: 17501-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 192 °C
Molar Mass 487.66 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 7.2 (4.5 g/l, H2O, 20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité