Acide glyoxylique 50% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
8.14084.0250EA 40.1 EUR InStock
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
Acide glyoxylique 50% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Acide glyoxylique
Formule: C₂H₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006958
Numéro CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (25 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.4149 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (H2O, 19.5 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité