Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diiodure d'éthylenediammonium, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14619.0025EA 57.3 EUR InStock
8.14619.0025 8.14619.9999
Diiodure d'éthylenediammonium, Sigma-Aldrich®
Diiodure d'éthylenediammonium


Formule: C₂H₁₀I₂N₂
MW: 315,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035535
Numéro CAS: 5700-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 315.92 g/mol
pH 4.0 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C2H10I2N2
Chemical Formula C2H8N2*2HI


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité